Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 779,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H1010-P-SP
779,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1010-P-SP
L × W
14 in. × 12 in.
General description
Universal platform for the Incu-Shaker.
Legal Information
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description L × W 14 in. × 12 in. | description L × W 14 in. × 12 in. | description holds 6 standard micro plates (max. 1) | description holds 4 standard micro plates (max. 1) |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-SP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-SP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-MP |
| L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?