Vai a
Z763535
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 2000 mL Erlenmeyer flasks (max. 2)
Sinonimo/i:
flask clamps, magicclamp, magnetic clamps
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
104,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-2000
General description
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z763489Z763497Z763500
description
holds 2000 mL Erlenmeyer flasks (max. 2)
description
holds 50 mL Erlenmeyer flasks (max. 20)
description
holds 125 mL Erlenmeyer flasks (max. 12)
description
holds 250 mL Erlenmeyer flasks (max. 8)
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-2000
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-50
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-125
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-250
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp magnetic clamp
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)