Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 52,70 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
52,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-250
General description
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description holds 250 mL Erlenmeyer flasks (max. 8) | description holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5) | description holds 1000 mL Erlenmeyer flasks (max. 4) | description holds 50 mL Erlenmeyer flasks (max. 20) |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-250 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-500 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-1000 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-50 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ magnetic clamp
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?