Documenti fondamentali
Z743655
Thermal Transfer Tough-Tags
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., roll of 2000
Sinonimo/i:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Scegli un formato
2000 EA
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2000 EA
104,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
roll of 2000
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech THER-1128
Lungh. × largh.
1.28 in. × 0.50 in.
Colore
white
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Temperature resistant from -40°c to 150°c
  • Print popular barcode formats forfast and easy sample identification
  • Print as little as one label at a time, eliminating label waste and saving time and money
  • Unique solvent-resistant, acrylic-based adhesive provides excellent cold temperature performance
  • Resists degradation from scuffing, chemicals, moisture and wide temperature fluctuations
  • Coated for use with a resin ribbon that provides the best performance under extreme conditions
  • Works with most thermal transfer printers
Note legali
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)