Documenti fondamentali
Z743633
Laser Tough-Tags
for microscope slides, white, L × W 0.875 in. × 0.875 in., pkg of 2400
Sinonimo/i:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Scegli un formato
2400 EA
81,70 €
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2400 EA
81,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
81,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 2400
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech MISL-1000
Lungh. × largh.
0.875 in. × 0.875 in.
Colore
white
Categorie correlate
Descrizione generale
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Note legali
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)