Documenti fondamentali
Z743538
Rocker tape
sheet W × L 12 in. × 12 in., pkg of 3 sheets
Scegli un formato
3 EA
50,00 €
50,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
50,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
50,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 3 sheets
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech ROCK-2000
Largh. × lungh. foglio
12 in. × 12 in.
Descrizione generale
Double-Sided Adhesive Film for Laboratory Container Mounting
CONVENIENT - No more fumbling with clamp
VERSATILE - Use with rockers, shakers, incubators or nutators
STRONG - Easily rock and roll up to 300rpm and beyond*
LONG LASTING - Re-usable based on load capacity and vessel number
RESISTANT - Keeps on rockin′ even in the prescence of most solvents and caustic agents
NOTE - RPM limits may vary based on load and vessel contact area. Test load recommended.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)