Documenti fondamentali
Z742662
Tube-O-Tank for use with the Tube-O-DIALYZER
small
Scegli un formato
1 EA
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
171,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.24
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
G-BioSciences 786-145D
Descrizione generale
Dialysis tank specifically designed for use with the Tube-O-DIALYZER. Two sizes are available that are suitable for Micro (Small) and Medi (Large) size Tube-O-DIALYZER Each tank will accommodate 7 Tube-O-DIALYZER and are supplied with floats.
Note legali
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)