Documenti fondamentali
Z740492
smartPick Wooden inoculation picks
Min (fits 1.5 mL tube), needle point
Sinonimo/i:
colony pick, inoculation, microbiology pick, recyclable pick, wooden inoculating pick
Scegli un formato
2000 EA
97,10 €
40000 EA
1.330,00 €
97,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2000 EA
97,10 €
40000 EA
1.330,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
97,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
needle point
Confezionamento
pack of 2000 ea
Produttore/marchio commerciale
LevGo Inc 18128-NP
smartPick
Lunghezza
1.28 in. (3.25 cm)
Descrizione generale
  • smartPick Minis go from autoclave to microtube
  • Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
  • Available in a semi or needle point
  • Made of 100% USA grown White Birch
  • Made in the USA in an ISO 9001: 2008
  • ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
  • Non-Sterile, meet FDA requirements for food
  • Envrionmentally Friendly - Naturally Biodegradable
Note legali
smartPick is a trademark of LevGo Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)