Z740447
Eppendorf® Reference® 2 Variable Volume Pipettor
volume - 0.1–2.5 μL, 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1,000 μL, pack of 4 ea
Sinonimo/i:
Eppendorf Variable Volume Pipette
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 2231302001
Campo di misura del volume
0.1-2.5 μL
0.5-10 μL
10-100 μL
100-1000 μL
Volume
1000 μL
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
These levels of security make the Reference 2 ideal for use with precious liquids, or in any application requiring extremely high levels of accuracy. When there can be no compromise on quality and reproducability, Eppendorf′s new Reference 2 is an ideal instrument for these liquid handling applications.
Confezionamento
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.