Documenti fondamentali
Z734640
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
2 wells, polystyrene chambers, 1.5 borosilicate coverglass, 4.0 cm2/well, 96/cs
Sinonimo/i:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Il prodotto Z734640 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
Sterilità
sterile
Qualità
CE marked
Confezionamento
case of 96
Produttore/marchio commerciale
Nunc 155379
Largh. × lungh.
24 mm × 55 mm
Superficie del pozzetto
4 cm2
Pozzetti
2
Volume d’esercizio
1.0-2.0 mL
Compatibilità
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Descrizione generale
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
Applicazioni
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass has been used in live cell imaging of dissociated cells from embryos of Ciona intestinalis.
Note legali
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)