Documenti fondamentali
Z719633
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 300 μL, rack of 96, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
graduations
Confezionamento
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
rack of 96
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 317800T
Volume massimo
300 μL
Volume
300 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)