Documenti fondamentali
Z688339
LightSafe centrifuge tubes
capacity 50 mL, conical polypropylene, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiali
black tube
cap (attached)
conical polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 10,000 × g
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Cole Parmer 634435
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Disposable polypropylene tubes and caps with recessed lid to prevent leaking. Frosted writing surface allows for permanent identification and labeling. Autoclavable to 122°C and can be stored in freezers to -100°C. RCF values: 15 mL, 8,400 g/50 mL, 10,000 g
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)