Z683124
Hypoxia chamber glove box
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Scegli un formato
31.590,00 €
Scegli un formato
About This Item
31.590,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Plas-Labs 856-HYPO
Campo di misura dell’O2
0-25%, accuracy: 0.25%
Campo di misura della temperatura
-, accuracy: 0.3-0 °C (class B accuracy)
Parametri
ambient-40 °C temp. range
Largh. x prof. × alt. interne
41 in. × 28 in. × 26 in.
Largh. x prof. × alt. esterne
55 in. × 35 in. × 38 in.
Descrizione generale
- O2 sensor and CO2 sensor
- Platinum RTD with sealing gland
- N2, CO2, and O2 gas hook-up
- Thermoelectric assembly(Peltier device)
- password protected, configurable PID control
- Configurable for up to six individually controlled sampling chambers
- CO2 range: 0-20%
- CO2 accuracy: 0.2%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)