Z666572
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume 1-10 mL
Sinonimo/i:
pipetting tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
turquoise
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 120 (5 racks of 24 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 075.145 (European)
Eppendorf® 022491164 (USA)
Campo di misura del volume
1-10 mL
Lunghezza
165 mm
Volume massimo
10 mL
Volume
1—10 mL
Descrizione generale
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Caratteristiche e vantaggi
- Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks, volume 1-10 mL have batch number and expiration date on each rack label.
- epT.I.P.S.® Racks - Eppendorf® Biopur pipette tips provide maximum biological purity.
- Modern slim rack design with reclosable lid.
- 20% less polypropylene consumed per rack supporting improved sustainability.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)