Documenti fondamentali
Z659711
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
positioning lid for Z659673 and Z659029
Scegli un formato
1 EA
61,00 €
61,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
61,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
61,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
for 2 beakers
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bandelin DE 255
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
When using chemically aggressive liquids, removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath, use a suitable perforated lids/insert strips to hold the insert cups. Several insert cups can be sonicated with different liquids at the same time.
Caratteristiche e vantaggi
  • for holding insert cups
  • sound-absorbing
  • shortens the heating phase
Note legali
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)