Documenti fondamentali
Z659495
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
positioning lid fits Z659460
Scegli un formato
1 EA
35,00 €
35,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
35,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
35,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
for 2 beakers
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bandelin DE 08
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
When using chemically aggressive liquids (e.g. TICKOPUR J 80 U), removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath use a suitable perforated lids/insert strips to hold the insert cups. Several insert cups can be sonicated with different liquids at the same time.
Caratteristiche e vantaggi
  • For holding insert cups
  • Sound-absorbing
  • Shortening the heating phase
Note legali
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)