Documenti fondamentali
Z659290
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 2
Sinonimo/i:
Glass sample vessel
Scegli un formato
1 EA
350,00 €
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
350,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bandelin 3607
Disponibilità
available only in EU
Volume × D.I. × alt.
50 mL × 42 mm × 100 mm
Descrizione generale
A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
Caratteristiche e vantaggi
  • Optimal fluid circulation .
  • Good heat dissipation .
  • Homogeneous sound reinforcement results
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)