Z659223
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Stand HG 5
Sinonimo/i:
transducer support frame
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bandelin 459
Disponibilità
available only in EU
Descrizione generale
With lab clamp, for safe fixing of ultrasonic converter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)