Documenti fondamentali
Z626988
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 390 μL
Scegli un formato
1 EA
615,00 €
615,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
615,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
615,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
Suprasil® quartz
Produttore/marchio commerciale
Hellma 176.700-QS
Parametri
200-2,500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Centro dell’apertura H
8.5 mm , aperture
Volume della camera
390 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
2 windows polished aperture.
flowthrough cells with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 11mm × 3.5mm rectangular
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)