Documenti fondamentali
Z380342
Slant rack for culture tubes
for 15-16 mm tubes
Sinonimo/i:
rack test tube, racks tube, test tube racks
Scegli un formato
1 EA
93,80 €
4 EA
278,00 €
93,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
93,80 €
4 EA
278,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
93,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Holds 40 x 15-16 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5935-0016
Descrizione generale
Unique end plate design allows 5° or 20° slant when rack is set down on side. Autoclave media upright, then allow to cool on a side. Media will harden with perfect, consistent slant. Also useful for incubating liquids on a slant for better aeration.
Rack holds 40 tubes (4 × 10 array); keyed with numbers and letters. Stackable; will not float in water bath. Autoclaving will reduce strength over time.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)