Documenti fondamentali
Z377058
Nalgene® PETG Biotainer® Bottles and Carboys
capacity 500 mL, clear PETG
Sinonimo/i:
hdpe bottles, petg bottles, sterile bottles
Scegli un formato
1 CASE
584,25 €
584,25 €
Prezzo di listino615,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 CASE
584,25 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
584,25 €
Prezzo di listino615,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear PETG
square bottle
Giunto
Joints threaded neck (38)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations
with cap
Confezionamento
pack of 5 ea
case of 70 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 3005-42
Capacità
500 mL
D.I. collo
26 mm
Descrizione generale
Save the cost of cleaning, sterilization and validation compared to reusable bottles by using Nalgene® Biotainer® PETG bottles, which are ideal for prolonged storage of pH-sensitive liquids such as culture media. All Biotainer bottles are certified sterile, ready to use and gamma-irradiated up to a sterility safety level (SAL) of 10-6.
Caratteristiche e vantaggi
  • Durable, crystal-clear PETG for sample integrity
  • White, low-density polyethylene (LDPE)-lined, radiation-stable PP closures to ensure leak resistance
  • Graduations printed on bottles
  • Individual customization options for fluid transfer
  • Extensive validation documents are at your disposal
  • Suitable for storage at temperatures from -40 to +70 °C
Note legali
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)