Z369063
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 0.5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Finn 9404170
Volume massimo
0.5 mL
Volume
0.5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Delivers 10-50 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Confezionamento
Bulk pack
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)