Documenti fondamentali
Z368997
Finnpipette® stand
pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
95,30 €
95,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
95,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
95,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Finn 9420290
Finn
Descrizione generale
Rugged molded supports provide plenty of height for the longest Finnpipettes. Aluminum crossbar has curved upper edge to fit securely under the finger support of any Finnpipette single-channel or multi-channel pipette.
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)