Documenti fondamentali
Z362808
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
Scegli un formato
4 EA
60,30 €
60,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
60,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
60,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless polypropylene cap
flat bottom
narrow-mouth
polymethylpentene
Giunto
Joints neck (38)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
with cap
Confezionamento
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 4109-0250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Altre note
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)