Documenti fondamentali
Z360511
Instrument sterilizing pan
size 456 mm × 152 mm × 67 mm, polypropylene
Sinonimo/i:
sterilization tray, sterilization tub
Scegli un formato
1 EA
73,60 €
6 EA
442,00 €
73,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
73,60 €
6 EA
442,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
73,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6910-0618
Misura
456 mm × 152 mm × 67 mm
Descrizione generale
Low-form design for immersing pipettes, dissecting instruments, and similar implements in disinfectant and subsequent autoclaving. Pan and lid have mating grooves to minimize spillage. Lightweight, Stackable. Meets OSHA Standard 29CFR1910.1030 for protection against bloodborne pathogens.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans