Z334456
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
yellow
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
yellow
Caratteristiche
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
Produttore/marchio commerciale
BRAND 4341053
Parametri
−20-+90 °C temperature
Lungh. × Largh. × Alt.
265 mm × 126 mm × 38 mm
Diam. tubo
11 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)