Documenti fondamentali
Z332216
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, GL 28 bottle, polypropylene
Scegli un formato
1 EA
8,40 €
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
8,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
8,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Produttore/marchio commerciale
BRAND 704328
Raccordi
GL 28 bottle
GL 32 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Altre note
BR704328 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)