Documenti fondamentali
Z330841
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
Scegli un formato
2 EA
114,00 €
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
114,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3
glass key
Giunto
joint: ST/NS19/26
Caratteristiche
graduated: no
Produttore/marchio commerciale
Bistabil®
Lenz 4.0100.28
Capacità imbuto
50 mL
Foro
2.5 mm
Note legali
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)