Z329487
BRAND® volumetric flask, PMP
volume 250 mL, accuracy: 0.30 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polymethylpentene
Giunto
joint ST/NS neck19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
250 mL, accuracy: 0.30 mL
Altezza
225 mm
Capacità
250 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)