Z327506
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 2,000 mL, tol. accuracy: 8 mL, subdivision, 20 mL
Scegli un formato
76,00 €
Scegli un formato
About This Item
76,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 20 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 8 mL
Campo di misura del volume
2,000 mL
Altezza
535 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)