Z326070
BRAND® SILBERBRAND graduated pipettes, piston type
capacity 5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
Caratteristiche
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.05 mL
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND 31111
Campo di misura
accuracy: 0.05 mL
Capacità
5 mL
Descrizione generale
Integral piston pipetting aid with retaining spring. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Altre note
BR31111 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)