Vai a
Z2902
Zinc Formalin Fixative
fixative, pH 6.2-6.3
Sinonimo/i:
ZFF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3.75 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
147,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
pH
6.2-6.3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Zinc Formalin Fixative is a non-precipitating fixative. This fixative is compatible with histochemical, immunochemical and special stains. It may be used with automated tissue processors and also in manual methods. The zinc chloride component of the formulation increases the rigidity of cellular components to withstand subsequent processing, sectioning and staining procedures. Tissue specimens initially fixed using 10% neutral buffered formalin solution may be post-fixed using the Zinc Formalin Fixative.
Application
Zinc Formalin Fixative is an excellent morphological preservation of nuclear and cytoplasmic components. Can replace neutral buffered formalin for routine tissue and immunohistochemical procedures. It is a non-precipitating fixative which can be used with automated and manual methods.
Preparation Note
Store the product at room temperature. Do not freeze.
The Zinc Formalin Fixative is supplied ready-to-use.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HT5011HT5012HT501128
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pH
6.2-6.3
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
50-00-0
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Enthält das Zinkformalin Methanol als Stabilisator?
    1 risposta
    1. Yes, Z2902 - Zinc Formalin Fixative contains methanol for stabilization purposes.