Z0375
trans-Zeatin-riboside
~95%
Sinonimo/i:
9-(β-D-Ribofuranosyl)-trans-zeatin, N6-(trans-4-Hydroxy-3-methyl-2-buten-1-yl)adenosine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
~95%
Forma fisica
powder
Solubilità
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H21N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h2,6-7,9,11-12,15,21-24H,3-5H2,1H3,(H,16,17,18)/b8-2+/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3