The weight of the box is 3.25lb (1.47kg). The package dimensions are 9 x 7 x 7 in (22.86 x 17.78 x 17.78cm).
WPB01364WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
118 mL capacity(4 oz)
Sinonimo/i:
sample collection bag, sampling bag, standup sampling bag
Scegli un formato
122,00 €
Scegli un formato
About This Item
122,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
B01364WA (Nasco)
Parametri
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
Largh. × lungh. × spess.
7.5 cm × 18.5 cm × 0.064 mm
Capacità
118 mL × 4 oz
118 mL capacity(4 oz)
Descrizione generale
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Can you let me know the size and weight of a box of 500 4-oz whirlpaks?
1 risposta-