WH0284312M2
Monoclonal Anti-ZSCAN1 antibody produced in mouse
clone 7C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ33779, Anti-MGC104472, Anti-MZF1, Anti-zinc finger and SCAN domain containing 1
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7C1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZSCAN1(284312)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
REEGPFPCPECGKVFLHNSVLTEHGKIHLLEPPRKKAPRSKGPRESVPPRDGAQGPVAPRSPKRPFQCSVCGKAFPWMVHLIDHQKLHTAHGH
Azioni biochim/fisiol
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)