Documenti fondamentali
WH0201294M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UNC13D antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FHL3, Anti-HLH3, Anti-HPLH3, Anti-Munc134, Anti-unc-13 homolog D (C. elegans)
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UNC13D(201294)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that is a member of the UNC13 family, containing similar domain structure as other family members but lacking an N-terminal phorbol ester-binding C1 domain present in other Munc13 proteins. The protein appears to play a role in vesicle maturation during exocytosis and is involved in regulation of cytolytic granules secretion. Mutations in this gene are associated with familial hemophagocytic lymphohistiocytosis type 3, a genetically heterogeneous, rare autosomal recessive disorder. (provided by RefSeq)
Immunogeno
UNC13D (NP_954712.1, 2 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ATLLSHPQQRPPFLRQAIKIRRRRVRDLQDPPPQMAPEIQPPSHHFSPEQRALLYEDALYTVLHRLGHPEPNHVTEASELLRYLQEAFHVEPEEHQQTL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)