WH0139628M1
Monoclonal Anti-FOXR2 antibody produced in mouse
clone 2C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FOXN6, Anti-MGC21658, Anti-forkhead box R2
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXR2(139628)
Immunogeno
Sequence
MDLKLKDCEFWYSLHGQVPGLLDWDMRNELFLPCTTDQCSLAEQILAKYRVGVMKPPEMPQKRRPSPDGDGPPCEPNLWMWVDPNILCPLGSQEAPKPSGKEDLTNISPFPQPPQKDEGSNCSEDKVVESLPSSSSEQSPLQKQGIHSPSDFELTEEEAEEPDDNSLQSPEMKCYQSQKLWQINNQEKSWQRPPLNCSHLIALALRNNPHCGLSVQEIYNFTRQHFPFFWTAPDGWKSTIHYNLCFLDSFEKVPDSLKDEDNARPRSCLWKLTKEGHRRFWEETRVLAFAQRERIQECMSQPELLTSLFDL
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)