Documenti fondamentali
WH0084851M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM52 antibody produced in mouse
clone 6D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC16175, Anti-RNF102, Anti-tripartite motif-containing 52
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM52(84851)
Immunogeno
TRIM52 (NP_116154, 201 a.a. ~ 297 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LANMVQIIRQMCPTPYRGNRSNDQGMCFKHQEALKLFCEVDKEAICVVCRESRSHKQHSVLPLEEVVQEYQEIKLETTLVGILQIEQESIHSKAYNQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)