WH0084676M1
Monoclonal Anti-TRIM63 antibody produced in mouse
clone 6G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ32380, Anti-IRF, Anti-MURF1, Anti-MURF2, Anti-RNF28, Anti-SMRZ, Anti-tripartite motif-containing 63
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TRIM63(84676)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DKSTKLVETAIQSLDEPGGATFLLTAKQLIKSIVEASKGCQLGKTEQGFENMDFFTLDLEHIADALRAIDFGTDEEEEEFIEEEDQEEEESTEGKEEGH
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)