Documenti fondamentali
WH0084441M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAML2 antibody produced in mouse
clone 4A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686N0150, Anti-KIAA1819, Anti-MAM2, Anti-MAM3, Anti-mastermind-like 2 (Drosophila)
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
4A1, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
1
tecniche:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAML2(84441)
Immunogeno
MAML2 (NP_115803, 796 a.a. ~ 894 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RPPPDYKDQRRNVGNMQPTAQYSGGSSTISLNSNQALANPVSTHTILTPNSSLLSTSHGTRMPSLSTAVQNMGMYGNLPCNQPNTYSVTSGMNQLTQQR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dounia Ben Amar et al.
Nature communications, 13(1), 2549-2549 (2022-05-11)
Embryonic malignant transformation is concomitant to organogenesis, often affecting multipotent and migratory progenitors. While lineage relationships between malignant cells and their physiological counterparts are extensively investigated, the contribution of exogenous embryonic signals is not fully known. Neuroblastoma (NB) is a