Documenti fondamentali
WH0081629M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSSK3 antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SPOGA3, Anti-STK22C, Anti-STK22D, Anti-testis-specific serine kinase 3
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TSSK3(81629)
Descrizione generale
This gene encodes a kinase expressed exclusively in the testis that is thought to play a role in either germ cell differentiation or mature sperm function. (provided by RefSeq)
Immunogeno
TSSK3 (AAH35354, 1 a.a. ~ 268 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEDFLLSNGYQLGKTIGEGTYSKVKEAFSKKHQRKVAIKVIDKMGGPEEFIQRFLPRELQIVRTLDHKNIIQVYEMLESADGKICLVMELAEGGDVFDCVLNGGPLPESRAKALFRQMVEAIRYCHGCGVAHRDLKCENALLQGFNLKLTDFGFAKVLPKSHRELSQTFCGSTAYAAPEVLQGIPHDSKKGDVWSMGVVLYVMLCASLPFDDTDIPKMLWQQQKGVSFPTHLSISADCQDLLKRLLEPDMILRPSIEEVSWHPWLAST
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)