Documenti fondamentali
WH0079053M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALG8 antibody produced in mouse
clone 2E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC2840, Anti-asparagine-linked glycosylation 8 homolog (yeast, alpha-1,3-glucosyltransferase)
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
glycosylation
Informazioni sul gene
human ... ALG8(79053)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the ALG6/ALG8 glucosyltransferase family. The encoded protein catalyzes the addition of the second glucose residue to the lipid-linked oligosaccharide precursor for N-linked glycosylation of proteins. Mutations in this gene have been associated with congenital disorder of glycosylation type Ih (CDG-Ih). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogeno
ALG8 (NP_076984, 260 a.a. ~ 334 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NQLPQVFSRLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYNALDKVLSVIGLKLKFLDPNNIPKASMTSGLVQQFQHTVLPSVTP
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)