WH0057126M1
Monoclonal Anti-CD177 antibody produced in mouse
clone 4C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD177 antigen, Anti-HNA2A, Anti-NB1, Anti-PRV1
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD177(57126)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ALLCQFGTVQHVWKVSDLPRQWTPKNTSCDSGLGCQDTLMLIESGPQVSLVLSKGCTEAKDQEPRVTEHRMGPGLSLISYTFVCRQEDFCNNLVNSLPLW
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)