WH0057016M1
Monoclonal Anti-AKR1B10 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AKR1B11, Anti-AKR1B12, Anti-ALDRLn, Anti-ARL1, Anti-HIS, Anti-HSI, Anti-MGC14103, Anti-aldo-keto reductase family 1, member B10 (aldose reductase)
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKR1B10(57016)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VSKLWPTFFERPLVRKAFEKTLKDLKLSYLDVYLIHWPQGFKSGDDLFPKDDKGNAIGGKATFLDAWE
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)