Documenti fondamentali
WH0056254M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF20 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BRE1A, Anti-FLJ11189, Anti-FLJ20382, Anti-KIAA2779, Anti-ring finger protein 20
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF20(56254)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene shares similarity with BRE1 of S. cerevisiae. Yeast BRE1 is a ubiquitin ligase required for the ubiquitination of histone H2B and the methylation of histone H3. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RNF20 (NP_062538, 177 a.a. ~ 276 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVESSRRAVSQIVTVYDKLQEKVELLSRKLNSGDNLIVEEAVQELNSFLAQENMRLQELTDLLQEKHRTMSQEFSKLQSKVETAESRVSVLESMIDDLQW
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)