WH0054556M2
Monoclonal Anti-ING3 antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Eaf4, Anti-FLJ20089, Anti-ING2, Anti-inhibitor of growth family, member 3, Anti-p47ING3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ING3(54556)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLYLEDYLEMIEQLPMDLRDRFTEMREMDLQVQNAMDQLEQRVSEFFMNAKKNKPEWREEQMASIKKDYYKALEDADEKVQLANQIYDLQHF
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)