Documenti fondamentali
WH0051773M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HBXAP antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-RSF1, Anti-XAP8, Anti-hepatitis B virus x associated protein, Anti-p325
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RSF1(51773)
Descrizione generale
HBXAP is involved in transcription repression, transcription coactivation when associated with hepatitis B virus X protein (HBX), and chromatin remodeling and spacing when associated with SNF2H (MIM 603375).[supplied by OMIM
Immunogeno
HBXAP (NP_057662.3, 1343 a.a. ~ 1441 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IESDEEEDFENVGKVGSPLDYSLVDLPSTNGQSPGKAIENLIGKPTEKSQTPKDNSTASASLASNGTSGGQEAGAPEEEEDELLRVTDLVDYVCNSEQL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)