WH0025870M2
Monoclonal Anti-SUMF2 antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp66I1024, Anti-MGC99485, Anti-sulfatase modifying factor 2
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUMF2(25870)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QATSMVQLQGGRFLMGTNSPDSRDGEGPVREATVKPFAIDIFPVTNKDFRDFVREKKYRTEAEMFGWSFVFEDFVSDELRNKATQPMKSVLWWLPVEKAF
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)