Documenti fondamentali
WH0023328M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SASH1 antibody produced in mouse
clone 10B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0790, Anti-RP3323M4.1, Anti-SAM and SH3 domain containing 1, Anti-dJ323M4.1
Scegli un formato
100 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgGλ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SASH1(23328)
Immunogeno
SASH1 (NP_056093, 1066 a.a. ~ 1175 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ENTSLQEHGVKLGPALTRKVSCARGVDLETLTENKLHAEGIDLTEEPYSDKHGRCGIPEALVQRYAEDLDQPERDVAANMDQIRVKQLRKQHRMAIPSGGLTEICRKPVS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)