Documenti fondamentali
WH0011344M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK9L antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-A6RP, Anti-A6r, Anti-MSTP011, Anti-PTK9L protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein)
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TWF2(11344)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene was identified by its interaction with the catalytic domain of protein kinase C-zeta. The encoded protein contains an actin-binding site and an ATP-binding site. It is most closely related to twinfilin (PTK9), a conserved actin monomer-binding protein. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PTK9L (AAH00327, 131 a.a. ~ 230 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FAGYQKHLSSCAAPAPLTSAERELQQIRINEVKTEISVESKHQTLQGLAFPLQPEAQRALQQLKQKMVNYIQMKLDLERETIELVHTEPTDVAQLPSRVP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)